Learn More
BUCHI Becherglas-Trockenkolben für Rotationsverdampfer
590.00 CHF
Spezifikation
Material | Standardglas |
---|---|
Tipo | Trockenkolben |
Para utilizar con (equipo) | Rotationsverdampfer |
Material (recubrimiento) | Kunststoff und Glas |
Forma | Birne |
Produktcode | Marke | Volumen (métrico) | Junta cónica | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (métrico) | Junta cónica | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15500590
|
BUCHI
11063156 |
500 mL | 24/40 |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Standardglas | |
Rotationsverdampfer | |
Birne |
Trockenkolben | |
Kunststoff und Glas | |
60 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Becherglas-Trockenkolben für Rotationsverdampfer