Learn More
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer Kit
Artikelnummer. 15427350
Click to view available options
Menge:
2 Beutel (10 Streifen pro Beutel)
2 Beutel (50 Streifen pro Beutel)
4 Beutel (10 Küvetten/Beutel), 10 ml Puffer
5 Beutel (10 Küvetten pro Beutel)
Anzahl Reaktionen:
20
40
50
100
missing translation for 'unitSize'
1 Set
Product Code. 15427350
missing translation for 'mfr': BTX™ 450806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist das erste Elektroporationsreagenz, das alle Anforderungen an eine leistungsstarke Transfektion erfüllt, ohne sich negativ auf die Steuerung Ihres Experiments oder Ihr Budget auszuwirken. Im Vergleich zu anderen kommerziellen Alternativen ermöglicht sie eine höhere Anzahl an Transfektionen und somit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Als universelle Lösung kann die BTXpress™ Elektroporationslösung in anderen Elektroporatoren, einschließlich dem Amaxa™, verwendet werden, um ähnliche Ergebnisse ohne die mit diesem Puffer-Kits in der Regel verbundenen hohen Kosten zu erzielen. Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist einzeln oder als Kit mit BTX™ -Küvetten Plus mit Transferpipetten erhältlich.
  • Effiziente Transfektion durch Elektroporation
  • Hocheffiziente Transfektion schwieriger Zelllinien
  • Hohe Zellviabilität
  • Geringe Toxizität führt zu einer verbesserten Zellviabilität
  • Ein Puffer für alle Zelltypen
  • Ein Puffer anstatt standardmäßigen Elektroporationspuffern für alle Säugetierzelltypen
Specifications
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Farbe Klar
Beschreibung BTXpress Lösungskit, 100 Reaktionen in 2-mm-Elektroporationsküvetten
Zelltyp Säugetiere
Format Kit
Promoter Keine (ohne Promotor)
Transfection Technique Elektroporation
Zur Verwendung mit (Geräte) BTX™ Produkte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion über Elektroporation
Enthält 10 ml Lösung, 100 x 2 mm Spaltküvetten und Transferpipette
Hochdurchsatz-Kompatibilität Ja
Verpackungsart 2 mm-Küvetten
Anzahl Reaktionen 100
Produktlinie BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporationspuffer
Menge 2 Beutel (50 Streifen pro Beutel)
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 10 ml
Show More Show Less
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: trade secret
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis