Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroden
Artikelnummer. 15497260
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15497260
Marke: BTX™ 450120
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für In-vivo-Arzneimittelverabreichung oder -Gentransfer
  • Steriler Zwei-Nadel-Array, Einweg
  • Ermöglicht die einfache, kostengünstige und sichere Direktinjektion von Muskelgewebe für die Plasmid-DNA-Abgabe.
  • Kompatibel mit ECM™ 830, ECM 2001 und ECM 630
Zwei Größen
  • 5mm-Array und Griff für kleine Muskelmassen wie Tibialis der Maus empfohlen
  • 10 mm-Größe geeignet für größere Muskelmassen wie der Musculus gastrocnemius der Ratte
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legacy ECM 2001 Generator
Material Edelstahl in medizinischer Qualität
Produktlinie BTX Elektroporatoren
Produkttyp Elektroporationszubehör
Spannung 0/500V
Beschreibung 2-Nadel-Array, 10 mm Abstand, Packung mit 6
Elektrodenform Gerade/Nadel
Enthält Packung mit 6-Nadel-Array. Erfordert Griff und Anschlusskabel
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0.78 Zoll
Länge (metrisch) Elektrode 20 mm
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 99 ms in PBS
Menge 6 Pk.
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,39 in.
Größe (metrisch) Abstand 10 mm
Spitzentyp Nadel-Array
Sterilität Steril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Bananenstecker
Pulse Form Rechteckwelle
Erforderliches Zubehör Griff, Anschlusskabel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.