Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroden
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Steriler Zwei-Nadel-Array, Einweg
- Ermöglicht die einfache, kostengünstige und sichere Direktinjektion von Muskelgewebe für die Plasmid-DNA-Abgabe.
- Kompatibel mit ECM™ 830, ECM 2001 und ECM 630
Zwei Größen
- 5mm-Array und Griff für kleine Muskelmassen wie Tibialis der Maus empfohlen
- 10 mm-Größe geeignet für größere Muskelmassen wie der Musculus gastrocnemius der Ratte
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legacy ECM 2001 Generator |
| Material | Edelstahl in medizinischer Qualität |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Spannung | 0/500V |
| Beschreibung | 2-Nadel-Array, 5 mm Abstand, Packung mit 6 |
| Elektrodenform | Gerade/Nadel |
| Enthält | Packung mit 6-Nadel-Array. Griff und Anschlüsse erforderlich |
| Länge (angloamerikanisch) Elektrode | 0.78 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.