Learn More
BTX™ Mikroobjektträger für Elektrofusionskammern
Beobachten Sie Ausrichtung und Fusion unter einem Mikroskop
330.00 CHF - 1925.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion |
---|---|
Sterilität | Non-sterile |
Anschlusstyp | Banana Plug to Micrograbber |
Schnittstelle | Digital User |
Pulse Form | Square Wave |
Produktcode | Marke | Elektrodenform | Feldtyp | Größe (angloamerikanisch) Lücke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrodenform | Feldtyp | Größe (angloamerikanisch) Lücke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15447250
|
BTX™
450103 |
Round Wire Electrodes | divergent | 0,019 in. | 20 μl |
1925.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15477250
|
BTX™
450106 |
Rectangular Electrodes | Homogen | 0,39 in. | 2 ml |
330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15467250
|
BTX™
450105 |
Rectangular Electrodes | Homogen | 0,12 in. | 650 μl |
330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15457250
|
BTX™
450104 |
Round Wire Electrodes | divergent | 0,039 in. | 40 μl |
1925.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Beobachten Sie Ausrichtung und Fusion unter einem Mikroskop
- Microslide 450 verfügt über zwei Röhrchen aus Edelstahl, die auf einem Glasobjektträger montiert sind, und erzeugt ein abweichendes Feld
- Microslide 453 verfügt über zwei Edelstahlstäbe, die im Abstand von 3.2 oder 10 mm angebracht werden können, um homogene Felder zu erzeugen
Spezifikation
Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion | |
Banana Plug to Micrograbber | |
Square Wave |
Non-sterile | |
Digital User |