Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden-Kits
Wiederverwendbare Nadelelektroden, erhältlich in fünf Modellen für die Anforderungen Ihrer Anwendungen
Marke: BTX™ 450161
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Includes: 45-0203 Genetroden/Genepaddle-Halter, 45-0201 quadratische Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananenstecker-Kabel
Beschreibung
- Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
- In fünf Modellen erhältlich
- Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
- Die Modelle 512, 514 und 516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für die In-ovo-Elektroporation entwickelt wurden
- Der 515 Genetrodes Halter ermöglicht die korrekte Positionierung aller Elektroden in einem vorgegebenen Abstand (10 Rillen, 1 mm voneinander entfernt)
Spezifikation
In-vivo-Anwendungen | |
Gold | |
Genetrodes Kit, 10 mm Straight (GOLD TIP) | |
0,5 mm | |
45-0203 Genetroden/Genepaddle Halter, 45-0201 quadratisches Pfostenkabel und 45-0210 koaxiales Bananensteckerkabel | |
10 mm | |
1 s bis 99 h | |
1 Ea. | |
1 bis 10 mm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
ECM 830, EMC 2001, ECM 630 Generator | |
0/200V | |
0.02 in. | |
Gerade | |
0,39 in. | |
Über ∼1.500 Impulse | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
0,03 bis 0,39 in. | |
Gold-Tipp | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.