Learn More
BTX™ HT 25- und 96-Well Elektroporationsplatten
Zur Verwendung mit ECM630 und ECM830 Elektroporationssystemen
Marke: BTX™ 450462
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- 25-Well-Einweg-Elektroporationsplatte
- 4 mm Spalt
- 200 μl
- 1 Platte
Spezifikation
25-well | |
Gemini X2 96-Well Elektroporationssystem | |
BTX Electroporation | |
25-Well Disposable Electroporation Plate, 4 mm gap, 200 μl, 1 plate | |
1/Pckg. | |
4 mm | |
Sterile | |
Yes |
siRNA-Transfektion, Bibliotheksstudien und Stammzellenprojekt | |
Medical grade polycarbonate, polished aluminum | |
Electroporation consumables | |
25-Well-Elektroporationsplatte | |
0.15 Zoll | |
250 μ l | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |