Learn More
BTX™ HT 25- und 96-Well Elektroporationsplatten
Zur Verwendung mit ECM630 und ECM830 Elektroporationssystemen
Brand: BTX™ 450463
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Description
- 25-Well-Einweg-Elektroporationsplatte
- 4 mm Spalt
- 200 μl
- 1 Platte
Specifications
Transfektion von Säugetierzellen, Transformation von Bakterien und Hefen, siRNA- und cDNA-Bibliotheksscreening | |
Medical Grade polycarbonate, polished aluminum | |
Electroporation consumables | |
25-Well-Elektroporationsplatte | |
6/Pckg. | |
4 mm | |
Sterile |
Gemini X2 96-Well Elektroporationssystem | |
BTX Electroporation | |
25-Well Disposable Electroporation Plate, 4 mm gap, 200 μl, pkg. of 6 | |
6 x 25-well electroporation plate, plate seals | |
0.15 Zoll | |
250 μ l | |
Yes |