Learn More
BTN2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen BTN2A1
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20596-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20596-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The specific function of this protein remains unknown. This gene is a member of the BTN2 subfamily of genes, which encode proteins belonging to the butyrophilin protein family. The gene is located in a cluster on chromosome 6, consisting of seven genes belonging to the expanding B7/butyrophilin-like group, a subset of the immunoglobulin gene superfamily. The encoded protein is an integral plasma membrane B box protein involved in lipid, fatty-acid and sterol metabolism.
Spezifikation
Spezifikation
BTN2A1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q7KYR7
11120
BTN2A1 Fusion Protein Ag14545
Primary
-20°C
BTN2A1
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BK14H9.1, BT2.1, BTF1, BTN2A1
BTN2A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography