Learn More
Corning™ BTD Volume Rocker Switch
Artikelnummer. 16892100 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
2,5 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16892100
Marke: Corning™ 6860
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ BTD volume rocker switch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BTD-Volumen-Wippenschalter
Volumen (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren organischer oder anorganischer Flüssigkeiten