Learn More
BSLP-Kalibrieröl, 1.46990 RI, Bellingham and Stanley™
Beschreibung
Die rückführbaren, zertifizierten Stoffe sind zur Prüfung und Kalibrierung von Refraktometern bestimmt.Bellingham + Stanley™ BSLP Kalibrieröl 1,46990 RI wird in Gebinden zu je fünf 5 ml-Glasflaschen mit Kalibrierzertifikat, SDS und Pipetten geliefert.
Kalibrieröle sind eines der am häufigsten verwendeten Materialien zur Kalibrierung von Refraktometern, da sie eine gute Rückführbarkeit, insbesondere auf NIST, aufweisen. Durch ihren hohen Temperaturkoeffizienten werden Kalibrieröle am besten dort eingesetzt, wo eine strenge Temperaturkontrolle sowohl bei 10–75 °C als auch bei Umgebungsbedingungen erforderlich ist, solange die Prismentemperatur zuverlässig bekannt ist.
- 12 Monat ab Datum des Versands gültig
- Rückführbar auf NIST und ICUMSA
- UKAS-Kalibrierungszertifikat mit Messwerten bei 20 °C und 589.3 nm
- Brechungsindex: 1.46990
- Brixwert: 71.81
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BSLP Calibration Oil |
| Verpackung | Glasflaschen |
| Analysenzertifikat | UKAS-zertifiziert Konform mit ICUMSA und NIST EN ISO/IEC 17025:2005 |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Zündpunkt | >300 °C |
| Geruch | Nahezu geruchlos |
| Viskosität | 25 – 80 mPa*s bei 20 °C |
| Dichte | 0.86 g/cm3 bei 20 °C |
| Flammpunkt | 195 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |