Learn More
Descrizione
- Äußere Abmessungen (mm): L 2025 x B 820 x H 1506 (passt durch 80 cm breite Türen bei geöffneten Paneelen)
- Einhaltung von Normen: Klasse 100 – ISO 5, ISO 14644:2015 / EN 12469-2000-konform
- Filtration: HEPA H14-Filter für Zu- und Abluft, die 99,995 % der Partikel gemäß EN 1822-1:2019 entfernen.
- Doppeltes Belüftungssystem für gleichbleibenden Schutz
- GMP Luftstrom für optimierte Reinluftleistung
- Elektrisch betriebene Frontscheibe mit patentiertem Reinigungssystem
- Arbeitskammer und Arbeitsfläche aus gebürstetem Edelstahl 316L mit seitlichen Glaswänden
- Intuitiver Touchscreen mit optischem und akustischem Alarm zur einfachen Überwachung
- Sprachsteuerung und integrierte Webcam für erweiterte Benutzerinteraktion
- Zwei Steckdosen mit Schutzabdeckung für sichere Verbindungen
- Energieeffiziente LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Spannung – Frequenz: 230 V – 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 550 W
- Luftdurchsatz: 1480 m³ /h
Specifica
Specifica
| Kammermaterial | Edelstahl (316) |
| Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II |
| Modell | Solis Premium 1800 |
| Geräuschpegel | 65 dBA |
| Steckdosen | 2 |
| Leistungsaufnahme | 290 W |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?