Learn More
Gibco™ BSA Fraktion V IgG-frei (kundenspezifisches Produkt)
Artikelnummer. 15216365 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15216365 25 g 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15216365 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 30063481
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BSA Fraktion V IgG-frei (kundenspezifisches Produkt)
Dies ist ein kundenspezifisches GIBCO Produkt. Bitte füllen Sie das Anfrageformular für individuelle Medien aus und senden Sie es ein und ein Kundebetreuer wird sich bezüglich der Preise und Verfügbarkeit mit Ihnen in Verbindung setzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung BSA Fraktion V IgG-frei, 25 g, Versandbedingung Raumtemperatur, Lagerung bei 2 bis 8 °C, Verwendung für Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Säugetierzellkultur
Form Fest
Produkttyp BSA
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur, Säugetierzellkultur, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zellproliferation
Menge 25 g
Regulatorischer Status Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.