Learn More
Paragon Scientific™ BS/U/M Miniaturviskosimeter für transparente Flüssigkeiten
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,2 bis 1 cSt
1 bis 5 cSt
20 bis 100 cSt
3 bis 15 cSt
8 bis 40 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositätsbereich | 0,2 bis 1 cSt |
| Calibrated | No |
| Ungefähre Konstante | 0.001 |
| ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105 |
| Größe | M1 |
Vorlaufzeit 4 Wochen