Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,6 bis 3 cSt
2 bis 10 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
200 bis 1000 cSt
2000 bis 10.000 cSt
6 bis 30 cSt
60 bis 300 cSt
60.000 bis 300.000 cSt
600 bis 3000 cSt
6000 bis 30.000 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositätsbereich | 0,6 bis 3 cSt |
| Calibrated | No |
| Ungefähre Konstante | 0.003 |
| ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105 |
| Größe | 1 |
Vorlaufzeit 4 Wochen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion