Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,650 bis 0,700 g/ml
0,700 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis 0.650 g/ml Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Gehäuse 1Pack |
| Typ | M50 SP Petroleumdichtewasserzähler |
| Genauigkeit | 0,001g/mL |
| Schritten | 0,001 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Ölindustrie und gemäß IP 160 |
| Bereich der relativen Dichte | 0,800 bis 0,850 g/ml |