Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12869187
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,450 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12869187
Marke: Brannan™ 10/311/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Especificaciones
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0,002g/mL
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Länge (metrisch) 190 mm
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 1,150 bis 1,200 g/ml
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado