Learn More
Brucinsulfat Hydrat, ≥ 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10256940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10256940 25 g Glasflasche 25 Gramm
10239493 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256940 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 652154-10-4
Summenformel C46H54N4O12S
Molekulargewicht (g/mol) 887.01
MDL-Nummer MFCD00013472
InChI-Schlüssel HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonym brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
IUPAC-Name 10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]Oxepino[2,3,4-de]Pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-on;Schwefelsäure;Hydrat
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brucine sulfate hydrate
Schmelzpunkt 180,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Empfindlichkeit (to nitrate) Passes Test
Spezifische Drehung − 24.00
Formelmasse 443.5
Reinheit (%) 98+%
Unlösliche Stoffe (in water) Passes test
Physikalische Form Kristalle oder feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine sulfate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.