Learn More
Brucin-Sulfat-Heptahydrat, ACS-Reagenz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77752
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
60583-39-3
C46H68N4O19S
1013.12
MFCD00150159
PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
126969999
(4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]chinolin-14-on;schwefelsäure;heptahydrat
O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
60583-39-3
C46H68N4O19S
1013.12
MFCD00150159
PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
126969999
(4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]chinolin-14-on;schwefelsäure;heptahydrat
O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Brucine sulfate heptahydrate
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Empfindlichkeit (to nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 1464
Formelmasse 1013.13
Klarheit Passes test
Reinheit (%) 98+%
Güte ACS Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.