missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brucine, Wasserfrei, TRC

Artikelnummer. 30135780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135780 10 g 10 Gramm
18073050 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68932510G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 357-57-3
Summenformel C23 H26 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 394.46
Synonym Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine
IUPAC-Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-1
SMILES COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC

Specifications

Chemischer Name oder Material Brucine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
Formelmasse 394.1893
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.