Learn More
Invitrogen™ BRSK2 Recombinant Human Protein
BRSK2 is a brain-selective serine/threonine kinase 2 that is mainly expressed in the brain, with weaker expression in testis and pancreas. Recombinant full-length human BRSK2 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
574.00 CHF - 8710.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Molekulargewicht 101.0kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15438923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6260
100μg
1942.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15428923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6259
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15448923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6261
1mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BRSK2 expressed in insect cells specifically phosphorylates WEE1A, CDC25C and CDC25B in an in vitro assay. DNA damage induced by ultraviolet (UV) irradiation or methyl methane sulfonate, but not by ionizing radiation, enhanced endogenous BRSK2 kinase activity in a caffeine-sensitive manner and caused translocation of BRSK2 from the cytoplasm to the nucleus. Overexpression of BRSK2 induces G2/M arrest in HeLa cells while small interfering RNA against BRSK2 partly abrogated UV-induced G2/M arrest. Mammalian BRSK2 kinases are required for neuronal polarization.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
101.0kDa
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Recombinant
Videos