Learn More
Hirschmann™ Braunglasstopfen
Leichter, hohler Braunglasstopfen zum Schutz UV-empfindlicher Medien.
Marque: Hirschmann™ 8902390
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.25000kg
Description
- Gemäß DIN 12 252
Spécification
Stopfen | |
NS 34/35 | |
Hexagonal |
Je 1 | |
DIN 12 252 |