Learn More
Hirschmann™ Braunglasstopfen
Leichter, hohler Braunglasstopfen zum Schutz UV-empfindlicher Medien.
Marke: Hirschmann™ 8902375
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 252
Spezifikation
Stopfen | |
Glas | |
NS 19/26 |
10/Pckg. | |
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff |