Learn More
Hirschmann™ Braunglasstopfen
Leichter, hohler Braunglasstopfen zum Schutz UV-empfindlicher Medien.
Marke:  Hirschmann™ 8902386
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10097602
  • 13.47 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12 252
Spezifikation
Spezifikation
Stopfen
Glas
NS 29/32
Je 1
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff