Learn More
Bronze-Gewebe, Legierung 220, 40 Mesh, aus Draht mit 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bronze |
| Aussehen | Bronze colored gauze |
| Menge | 300 x 300 mm |
| Netzgröße | 220,40 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Gaze, Legierung 220 |
| MDL-Nummer | MFCD00198187 |