Learn More
Bronopol, TRC
Artikelnummer. 30328926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8099035G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bronopol
CAS 52-51-7
Summenformel C3 H6 Br N O4
Menge 5 g
Synonym 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 2-Nitro-2-bromo-1,3-propanediol, Acticide L 30, BE 6, BE 6 (bactericide), BNPD, BNPK, Bactrinashak, Bactrinol 100, Bactronol, Bioban, Bioban BP Plus, Bronidiol, Bronocot, Bronopol, Bronotak, Busan 1144, Canguard 409, Myacide AS, Myacide AS Plus, Myacide BT, Myacide Pharma BP, N 25, N 25 (antimicrobial), NSC 141021, Nalco 92RU093, Onyxide 500, Preventol P 100, Protectol BN 98, Protectol BN 99, Pyceze, Topcide 2520, Ultra-Fresh SAB
InChI-Formel InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
SMILES OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 199.99
Formelmasse 198.948