missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromxynil, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Bromoxynil | 1689-84-5 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromoxynil |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 1689-84-5, 67-56-1 |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Summenformel | C7H3Br2NO |
| MDL-Nummer | MFCD00002153 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| InChI-Schlüssel | UPMXNNIRAGDFEH-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bromoxynil
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: bromoxynil (ISO) andits salts, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur