Learn More
Bromotris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15575206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15575206 5 g 5 Gramm
15565206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456700050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 50296-37-2
Summenformel C6H18BrF6N3P2
Molekulargewicht (g/mol) 388.07
MDL-Nummer MFCD00191864
InChI-Schlüssel XELPBWPBGHCIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, brop, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, bromo-tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20aljt, ksc269e9j, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophos, bromotris dimethylamino phosphoniumhexafluorophosphate, bromanyl-tris dimethylamino phosphanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10221847
IUPAC-Name Brom-tris(dimethylamino)phosphonium; Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](Br)(N(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 249.0°C to 252.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Menge 5 g
Formelmasse 388.07
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.