Learn More
Bromotris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312669
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312669 5 g 5 Gramm
11302669 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26708.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50296-37-2
Summenformel C6H18BrF6N3P2
Molekulargewicht (g/mol) 388.07
MDL-Nummer MFCD00191864
InChI-Schlüssel XELPBWPBGHCIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, brop, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, bromo-tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20aljt, ksc269e9j, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophos, bromotris dimethylamino phosphoniumhexafluorophosphate, bromanyl-tris dimethylamino phosphanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10221847
IUPAC-Name Brom-tris(dimethylamino)phosphonium; Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](Br)(N(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 388.07
Reinheit (%) ≥98%