Learn More
Bromtrimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30337105
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337105 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68855050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Summenformel C3H9BrSi
Menge 50 g
Synonym NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr
InChI-Formel InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)Br
IUPAC-Name Brom(trimethyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 153.09
Formelmasse 151.9657