Learn More
Bromtrimethylsilan, TRC
Product Code. 30332865
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30332865 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30332865 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68855010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Summenformel C3H9BrSi
Menge 10 g
Synonym NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr
InChI-Formel InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)Br
IUPAC-Name Brom(trimethyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 153.09
Formelmasse 151.9657