Learn More
Bromtrimethylsilan, 97 %, stab. mit Kupferpulver oder Silberdraht, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromotrimethylsilan wird als mildes und selektives Reagenz für die Spaltung von Lactonen, Epoxiden, Acetalen, Phosphonatestern und bestimmten Ethern verwendet. Darüber hinaus wird es als bromierendes Mittel und effektives Reagenz zur Bildung von Silylenolethern verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Dichlorethan, Acetonitril, Toluol, Dichlormethan und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Wasser und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 78°C to 80°C |
| Chemischer Name oder Material | Bromotrimethylsilane |
| Schmelzpunkt | -44°C |
| Namenshinweis | stabilized with copper powder or silver wire |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | (CH3)3SiBr |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1731135 |
| Flammpunkt | −3°C (26°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane. |
| Mehr anzeigen |