Få mere at vide
Bromtrimethylsilan, 97 %, stab. mit Kupferpulver oder Silberdraht, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
11408246 250 g 250 Gramm
11488236 10 g 10 Gramm
11498236 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11408246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15334.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromotrimethylsilan wird als mildes und selektives Reagenz für die Spaltung von Lactonen, Epoxiden, Acetalen, Phosphonatestern und bestimmten Ethern verwendet. Darüber hinaus wird es als bromierendes Mittel und effektives Reagenz zur Bildung von Silylenolethern verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Dichlorethan, Acetonitril, Toluol, Dichlormethan und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Wasser und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2857-97-8
Summenformel C3H9BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 153.094
MDL-Nummer MFCD00000048
InChI-Schlüssel IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC-Name Brom(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)Br
Tekniske data
Siedepunkt 78°C to 80°C
Chemischer Name oder Material Bromotrimethylsilane
Schmelzpunkt -44°C
Namenshinweis stabilized with copper powder or silver wire
Menge 250 g
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.425
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.183
Strukturformel (CH3)3SiBr
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1731135
Löslichkeitsinformationen Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Formelmasse 153.09
Reinheit (%) 97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.