Learn More
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344316
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344316 1 g 1 Gramm
11358666 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19384.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrF6N3P2 | 466.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132705-51-2
Summenformel C12H24BrF6N3P2
Molekulargewicht (g/mol) 466.187
MDL-Nummer MFCD00077412
InChI-Schlüssel CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
IUPAC-Name Brom(tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Menge 1 g
Beilstein 7845702
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 466.19
Reinheit (%) 97%