Learn More
Bromothymol Blue Sultone Form, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120232
63.46 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
76-59-5
C27H28Br2O5S
624.384
MFCD00005872
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
3',3''-Dibromothymolsulfonphthalein
6450
CHEBI:86155
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
76-59-5
C27H28Br2O5S
624.384
MFCD00005872
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
3',3''-Dibromothymolsulfonphthalein
6450
CHEBI:86155
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Indikator, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromthymolblau-Sultonform
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 373934
Formelmasse 624.38 mol
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht der Klarheit der Lösung
Visuelles Übergangsintervall 5.8 bis 7.4
Farbe Lila
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver