Learn More
Bromotthymol-blaue Lösung, Solstice
Artikelnummer. 15623860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15623860 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15623860 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32822100ML
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Säure-Basen-Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromthymolblau-Lösung
CAS 76-59-5
Menge 100 ml
Flammpunkt 38 °C (100,4 °F)
Summenformel C27H28Br2O5S
MDL-Nummer MFCD00005872
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 373934
InChI-Schlüssel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC-Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Formelmasse 624,38 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Water (7732-18-5): ≥70.00 - <90.00 %
Ethanol (64-17-5): ≥10.00 - <20.00 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromothymol Blue solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol