Learn More
Bromotthymol-blaue Lösung, Solstice
Artikelnummer. 17238186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17238186 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17238186 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 346575L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 CHF
    1470.10 CHF / 5 Liter
    Sparen 189.90 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5, 78-93-3, 64-17-5
CAS Max. % <10%, ≥50%, ≤100%
Dichte 0,79 g/cm3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor
Zur Verwendung mit (Geräte) PANPEHA Indikatorpapier
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 l
Lösungstyp Mischung
Flammpunkt 13 °C
Verpackung Kunststoffeimer
UN-Nummer UN1170
Synonym Ethanol solution
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar