Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau, Natriumsalz, rein, wasserlöslich, Indikator
Artikelnummer. 10487360 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10487360 25 g Glasflasche 25 Gramm
10711555 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10487360 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34722-90-2
Summenformel C27H27Br2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 646.37
MDL-Nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI-Schlüssel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
PubChem CID 102183223
IUPAC-Name Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue, sodium salt
Merck Index 15, 1455
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 646.35
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Visuelles Übergangsintervall from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Farbe Braun-orange bis grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver