Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau Natriumsalz
Artikelnummer. p-7023899
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11479026
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17913.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pH-Indikator verwendet, der bei pH ≤ 6.0 gelb und bei pH ≥ 7.6 blau ist. Es findet seine Hauptanwendung in Lithiumbatterien, Textilien und Antagonisten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34722-90-2
Summenformel C27H27Br2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 646.37
MDL-Nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI-Schlüssel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromothymol Blue, water soluble
PubChem CID 102183223
IUPAC-Name Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue sodium salt
Schmelzpunkt 200°C to 202°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 646.38
Menge 10 g