Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau Natriumsalz
Artikelnummer. 11479026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479026 10 g 10 Gramm
11489026 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479026 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17913.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pH-Indikator verwendet, der bei pH ≤ 6.0 gelb und bei pH ≥ 7.6 blau ist. Es findet seine Hauptanwendung in Lithiumbatterien, Textilien und Antagonisten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34722-90-2
Summenformel C27H27Br2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 646.37
MDL-Nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI-Schlüssel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromothymol Blue, water soluble
PubChem CID 102183223
IUPAC-Name Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue sodium salt
Schmelzpunkt 200°C to 202°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 646.38
Menge 10 g