Learn More
Bromthymolblau, freie Säure, für die ACS-Analyse MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11457801 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11457801 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215052425
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue, free acid
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 76-59-5
Summenformel C27H28Br2O5S
Synonym 3', 3''-Dibromothymolsulfone-phthalein
Farbe Lila
Menge 25 g
InChI-Schlüssel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Pulver
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC-Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Formelmasse 624.4