Learn More
Bromosulfalein, TRC
Artikelnummer. 30336332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336332 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336332 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6891005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromosulfalein
CAS 71-67-0
Summenformel C20 H8 Br4 O10 S2 . 2 Na
Menge 5 g
Synonym Benzenesulfonic acid, 3,3'-(4,5,6,7-tetrabromo-3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[6-hydroxy-, disodium salt, Phenolphthalein, 4,5,6,7-tetrabromo-3',3''-disulfo-, disodium salt (8CI), BSF, BSF Simes, BSP, BSP (pharmaceutical), BSP sodium, Brom-tetragnost, Bromosulfalein, Bromosulfophthalein, Bromosulphalein, Bromosulphthalein, Bromotaleina, Bromsulfalein, Bromsulfan, Bromsulfophthalein, Bromsulfthalein, Bromsulphalein, Bromsulphthalein, Bromthalein, CBSP, Disodium bromosulfophthalein, Hepartest, Hepatestabrome, Hepatosulfalein, Phenoltetrabromophthaleinsulfonate, Sodium bromosulfalein, Sodium bromosulfophthalein, Sodium bromsulphalein, Sodium bromsulphthalein, Sodium phenol tetrabromophthalein, Sodium sulfobromophthalein, Sodium sulphobromophthalein, Sulfobromophthalein, Sulfobromophthalein sodium, Sulfobromphthalein, Sulphobromophthalein, Sulphobromophthalein sodium, Tetrabromosulfophthalein, Tetrabromsulfthalein
InChI-Formel InChI=1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1S(=O)(=O)[O-])C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;2-Hydroxy-5-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-hydroxy-3-sulfonatophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 838
Formelmasse 833.6088