Learn More
Brombernsteinsäure, TRC
Artikelnummer. 30332056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68780025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromosuccinic Acid
CAS 923-06-8
Summenformel C4H5BrO4
Menge 25 g
Synonym 2-Bromobutanedioic Acid, Bromobutanedioic Acid, 2-Bromosuccinic Acid, DL-Bromosuccinic Acid, Monobromosuccinic Acid, NSC 227872, (±)-Bromosuccinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES OC(=O)CC(Br)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Brombutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 196.98
Formelmasse 195.9371