missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brombernsteinsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11489857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489857 100 g 100 Gramm
11469857 5 g 5 Gramm
11479857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11489857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22829.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 923-06-8 | C4H5BrO4 | 196.98 g/mol

Bromosuccinic acid is an important precursor in many chemicals used in the food, chemical and pharmaceutical fields. It is also used as a reagent to prepare L-Hydrazinosuccinic acid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Bromosuccinsäure ist ein wichtiger Vorläufer vieler Chemikalien, die in den Bereichen Lebensmittel, Chemie und Pharmazie verwendet werden. Wird auch als Reagenz zur Herstellung von L-Hydrazinosuccinsäure verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich im Äther.

Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 923-06-8
Summenformel C4H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 196.98
MDL-Nummer MFCD00004213
InChI-Schlüssel QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym bromosuccinic acid, 2-bromosuccinic acid, monobromosuccinic acid, butanedioic acid, bromo, +--bromosuccinic acid, dl-bromosuccinic acid, rs-bromosuccinic acid, succinic acid, bromo, bromobutanedioic acid
PubChem CID 73557
ChEBI CHEBI:73712
IUPAC-Name 2-bromobutanedioic acid
SMILES OC(=O)CC(Br)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bromosuccinic acid
Schmelzpunkt 164°C to 166°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1723556
Merck Index 14,1437
Löslichkeitsinformationen Insoluble in ether.
Formelmasse 196.99
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.