Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau, Natriumsalz
Catalog Number 10380904
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Anzeige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue, sodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis Pure
CAS 62625-28-9
Summenformel C19H9Br4NaO5S
MDL-Nummer MFCD00013793
Beilstein 19, I, 649
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
InChI-Schlüssel TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2 -[(3,5-Dibrom-4-Hhydroxyphenyl)-(3,5-Dibrom-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Methyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formelmasse 691.94
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g