Learn More
Bromphenolblau, Natriumsalz MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11481612 10 g
11432802 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04805732
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bromphenolblau, Natriumsalz ist ein Markierungsfarbstoff.
  • Bromphenolblau wandert in Agarosegelen mit etwa der gleichen Geschwindigkeit wie 300-500 bp DNA und in Protein-Polyacrylamidgelen an der Pufferfront.
  • Es handelt sich um einen Markierungsfarbstoff für alkalische und neutrale Puffersysteme sowie um einen Markierungsfarbstoff in der DNA-, RNA- (Agarose) und Protein- (Polyacrylamid) Gelelektrophorese.
Chemische Identifikatoren
ChEBI CHEBI:59424
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Menge 10 g
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.