Learn More
Bromphenolblau, Natriumsalz MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432802 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11432802 5 g
11481612 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432802 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215250605
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bromphenolblau, Natriumsalz ist ein Markierungsfarbstoff.
  • Bromphenolblau wandert in Agarosegelen mit etwa der gleichen Geschwindigkeit wie 300-500 bp DNA und in Protein-Polyacrylamidgelen an der Pufferfront.
  • Es handelt sich um einen Markierungsfarbstoff für alkalische und neutrale Puffersysteme sowie um einen Markierungsfarbstoff in der DNA-, RNA- (Agarose) und Protein- (Polyacrylamid) Gelelektrophorese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Synonym 3',3”,5',5”-tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt, 3', 3”, 5'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol blue, sodium salt
Namenshinweis For ACS analysis
CAS 62625-28-9
Summenformel C19H9Br4NaO5S
InChI-Schlüssel TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2 -[(3,5-Dibrom-4-Hhydroxyphenyl)-(3,5-Dibrom-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Methyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formelmasse 692
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.