Learn More
Bromphenolblau-Natriumsalz-Indikator, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673850 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15673850 50 g Glasflasche 50 Gramm
15663850 1 g Glasflasche 1 Gramm
15653850 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15673850 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3276850G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Anzeige
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34725-61-6
Summenformel C19H9Br4NaO5S
MDL-Nummer MFCD00013793
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenolblau-Natriumsalz
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 6995701
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 691.94 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Blau
pH 4.6
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver