Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau, Natriumsalz
Artikelnummer. 10732475 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10732475
Marke: Thermo Scientific Chemicals 403160500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Anzeige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34725-61-6
Summenformel C19H9Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 691.94
MDL-Nummer MFCD00013793
InChI-Schlüssel KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
IUPAC-Name Natrium;2 -[(3,5-Dibrom-4-Hhydroxyphenyl)-(3,5-Dibrom-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Methyl]Benzolsulfonat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue, sodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis Pure
Beilstein 19, I, 649
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Formelmasse 691.94
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g