Learn More
Bromphenolblau, rein, 0.1 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956831 100 ml 100 Milliliter
10187220 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 403151000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Konzentration about 0.1% (by UV)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1
Summenformel C19H10Br4O5S
Dichte 1.0000g/mL
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Menge 100 ml
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Formelmasse 669.96
Güte Rein